Drukuj
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1-Bis(diethoxyphosphoryl)ethylene, 1,1-Bis(diethoxyphosphoryl)ethene, Tetraethyl vinylidene phosphonate, Tetraethyl ethene-1,1-diylbis(phosphonate)
OR60088-5G OR60088-1G
APOSOR60088-5GEA 1790 PLN
APOSOR60088-5G APOSOR60088-1G
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate
Formuła: C₁₀H₂₂O₆P₂
MW: 300.226 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…116 °C (0.05 mm Hg)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09263518
Numer CAS: 37465-31-9