Drukuj
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-6-chloropicolinonitrile, 3-Bromo-6-chloro-2-cyanopyridine
OR60048-1G OR60048-5G
APOSOR60048-1GEA 203 PLN
APOSOR60048-1G APOSOR60048-5G
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formuła: C₆H₂BrClN₂
Temp. Wrzenia: 111…113 °C (0,15 mm Hg)
Temp. topnienia: 87…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10000884
Numer CAS: 1053659-39-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III