Drukuj
2-Methylallylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59958-100G OR59958-25G OR59958-5G
APOSOR59958-100GEA 6090 PLN
APOSOR59958-100G APOSOR59958-25G APOSOR59958-5G
2-Methylallylamine hydrochloride 98%
2-Methylallylamine hydrochloride
Formuła: C₄H₉N·ClH
Temp. topnienia: 179…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012876
Numer CAS: 28148-54-1