Drukuj
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59923-1G OR59923-250MG OR59923-50MG
APOSOR59923-1GEA 1680 PLN
APOSOR59923-1G APOSOR59923-250MG APOSOR59923-50MG
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₇NO₃
Temp. topnienia: 164…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10700052
Numer CAS: 930110-99-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III