Drukuj
2-{4-[Methyl(aminomethyl)]phenyl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methylamine
OR59897-1G OR59897-250MG
APOSOR59897-1GEA 1410 PLN
APOSOR59897-1G APOSOR59897-250MG
2-{4-[Methyl(aminomethyl)]phenyl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-{4-[Methyl(aminomethyl)]phenyl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formuła: C₁₁H₁₃N₃O
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11109326
Numer CAS: 944450-83-3
Jednostka: 3259
ADR: 8,III