Drukuj
5-(Fur-2-yl)-2-[methyl(aminomethyl)]pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR59896-1G OR59896-250MG
APOSOR59896-1GEA 1410 PLN
APOSOR59896-1G APOSOR59896-250MG
5-(Fur-2-yl)-2-[methyl(aminomethyl)]pyridine 95%
5-(Fur-2-yl)-2-[methyl(aminomethyl)]pyridine
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O
Temp. Wrzenia: 110 °C (0,08 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD10700054
Numer CAS: 892502-04-4
Jednostka: 2735
ADR: 8,III