Drukuj
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR59892-1G OR59892-5G OR59892-10G OR59892-25G
APOSOR59892-1GEA 342 PLN
APOSOR59892-1G APOSOR59892-5G APOSOR59892-10G APOSOR59892-25G
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one 97%
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one
Formuła: C₉H₁₄O
Temp. Wrzenia: 209 °C
Gęstość: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08447116
Numer CAS: 38651-65-9