Drukuj
Thiazol-2-ylmethanamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR59828-1G OR59828-250MG
APOSOR59828-1GEA 392 PLN
APOSOR59828-1G APOSOR59828-250MG
Thiazol-2-ylmethanamine
Thiazol-2-ylmethanamine
Formuła: C₄H₆N₂S
Gęstość: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02854204
Numer CAS: 55661-33-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,II