Drukuj
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR59789-1G OR59789-250MG
APOSOR59789-1GEA 1810 PLN
APOSOR59789-1G APOSOR59789-250MG
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride
Formuła: C₆H₇ClO₃S
Temp. Wrzenia: 244…245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115370
Numer CAS: 166964-26-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,III