Drukuj
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(3-Methoxy-3-methylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR5973-1G OR5973-250MG
APOSOR5973-1GEA 1900 PLN
APOSOR5973-1G APOSOR5973-250MG
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₅H₂₃BN₂O₄
MW: 306.165 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027291
Numer CAS: 874297-84-4