Drukuj
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Benzoyl-3-(5-methylisoxazol-3-yl)thiourea
OR5954-1G OR5954-5G
APOSOR5954-1GEA 1280 PLN
APOSOR5954-1G APOSOR5954-5G
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide
Formuła: C₁₂H₁₁N₃O₂S
Temp. topnienia: 144…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00126665
Numer CAS: 85156-33-8