Drukuj
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl [4-(methylsulphanyl)phenyl]acetate, 4-(Methylthio)phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-[4-(methylsulphanyl)phenyl]ethanoate
OR59459-1G OR59459-5G
APOSOR59459-1GEA 290 PLN
APOSOR59459-1G APOSOR59459-5G
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate
Formuła: C₁₁H₁₄O₂S
Temp. topnienia: 55…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09751249
Numer CAS: 14062-27-2