Drukuj
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR59370-1G OR59370-250MG OR59370-5G
APOSOR59370-1GEA 328 PLN
APOSOR59370-1G APOSOR59370-250MG APOSOR59370-5G
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate
Formuła: C₁₁H₁₄N₂O₂
Temp. topnienia: 119…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05664433
Numer CAS: 210963-94-3