Drukuj
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5803-1G OR5803-250MG
APOSOR5803-1GEA 4350 PLN
APOSOR5803-1G APOSOR5803-250MG
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate
Formuła: C₁₄H₁₂N₂O₄
Temp. topnienia: 226…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363810
Numer CAS: 128612-43-1