Drukuj
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5796-250MG OR5796-1G
APOSOR5796-250MGEA 435 PLN
APOSOR5796-250MG APOSOR5796-1G
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Formuła: C₅H₆N₂O·ClH
Temp. topnienia: 222…223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08729308
Numer CAS: 1206679-69-7