Drukuj
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5718-100MG OR5718-250MG OR5718-1G
APOSOR5718-100MGEA 203 PLN
APOSOR5718-100MG APOSOR5718-250MG APOSOR5718-1G
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid
Formuła: C₇H₈BNO₄
Temp. topnienia: 102…108 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363742
Numer CAS: 871329-53-2