Drukuj
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1H-Indol-2-yl)methylamine methanesulphonate, 2-(Aminomethyl)-1H-indole mesylate
OR5660-250MG OR5660-1G
APOSOR5660-250MGEA 1860 PLN
APOSOR5660-250MG APOSOR5660-1G
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate
Formuła: C₉H₁₀N₂·CH₃SO₃H
MW: 242.295 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03756929
Numer CAS: 1072806-66-6