Drukuj
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Bis(ethoxycarbonyl)-1H-imidazole
OR5618-25G OR5618-5G
APOSOR5618-25GEA 1810 PLN
APOSOR5618-25G APOSOR5618-5G
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate 97%
Diethyl 1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Formuła: C₉H₁₂N₂O₄
MW: 212.203 g/mol
Temp. topnienia: 149…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00723829
Numer CAS: 1080-79-1