Drukuj
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Bromomethyl)-2-methyliodobenzene
OR55687-1G OR55687-5G
APOSOR55687-1GEA 472 PLN
APOSOR55687-1G APOSOR55687-5G
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrI
MW: 310.958 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18397827
Numer CAS: 950577-16-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III