Drukuj
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR55634-1G OR55634-250MG
APOSOR55634-1GEA 580 PLN
APOSOR55634-1G APOSOR55634-250MG
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Formuła: C₇H₅IN₂O
MW: 260.032 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11040329
Numer CAS: 1012367-55-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III