Drukuj
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5563-1G OR5563-5G
APOSOR5563-1GEA 305 PLN
APOSOR5563-1G APOSOR5563-5G
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected 98%
5-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
Formuła: C₂₀H₂₂BNO₅
Temp. topnienia: 106…110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD06659824
Numer CAS: 850568-62-6