Drukuj
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyl (3-(bromomethyl)phenyl)carbamate
OR55617-1G OR55617-5G
APOSOR55617-1GEA 189 PLN
APOSOR55617-1G APOSOR55617-5G
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 95%
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected
Formuła: C₁₂H₁₆BrNO₂
MW: 286.165 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11974927
Numer CAS: 118684-32-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III