Drukuj
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55602-1G OR55602-250MG
APOSOR55602-1GEA 4310 PLN
APOSOR55602-1G APOSOR55602-250MG
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole
Formuła: C₁₀H₁₁BrN₂
MW: 239.112 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD31692108
Numer CAS: 1683546-11-3