Drukuj
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55547-100G OR55547-25G OR55547-5G
APOSOR55547-100GEA 1690 PLN
APOSOR55547-100G APOSOR55547-25G APOSOR55547-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrIO₂
MW: 326.914 g/mol
Temp. topnienia: 183…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12767500
Numer CAS: 1133123-02-0