Drukuj
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5553-1G OR5553-250MG
APOSOR5553-1GEA 1820 PLN
APOSOR5553-1G APOSOR5553-250MG
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formuła: C₁₄H₂₀BNO₄·ClH
Temp. topnienia: 125…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659919
Numer CAS: 850567-50-9