Drukuj
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR5552-1G OR5552-5G
APOSOR5552-1GEA 807 PLN
APOSOR5552-1G APOSOR5552-5G
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₅H₂₀BClO₄
MW: 310.581 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659929
Numer CAS: 474709-76-7