Drukuj
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55508-100MG OR55508-1G OR55508-250MG
APOSOR55508-100MGEA 2550 PLN
APOSOR55508-100MG APOSOR55508-1G APOSOR55508-250MG
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine 95%
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formuła: C₇H₁₁N₃OS
MW: 185.247 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16745980
Numer CAS: 1249828-99-6