Drukuj
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Endo-9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol, (3-endo)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
OR55481-1G OR55481-250MG
APOSOR55481-1GEA 5090 PLN
APOSOR55481-1G APOSOR55481-250MG
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Formuła: C₁₅H₂₁NO
Temp. topnienia: 69 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00209918
Numer CAS: 70243-51-5