Drukuj
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55474-1G OR55474-5G
APOSOR55474-1GEA 778 PLN
APOSOR55474-1G APOSOR55474-5G
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate
Formuła: C₈H₆BrClO₂
MW: 249.489 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07780734
Numer CAS: 933585-58-1