Drukuj
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methylamino-6-chlorobenzoic acid
OR55471-1G OR55471-5G
APOSOR55471-1GEA 2190 PLN
APOSOR55471-1G APOSOR55471-5G
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid
Formuła: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.608 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16852535
Numer CAS: 64460-50-0