Drukuj
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride
OR55467-1G OR55467-5G
APOSOR55467-1GEA 168 PLN
APOSOR55467-1G APOSOR55467-5G
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Formuła: C₉H₁₀ClNO₂·ClH
MW: 236.095 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16661100
Numer CAS: 141109-17-3