Drukuj
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55450-1G OR55450-250MG
APOSOR55450-1GEA 3270 PLN
APOSOR55450-1G APOSOR55450-250MG
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-iodo-2-nitroaniline
Formuła: C₆H₄BrIN₂O₂
MW: 342.917 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31543536
Numer CAS: 2090498-07-8