Drukuj
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55422-1G OR55422-250MG
APOSOR55422-1GEA 3270 PLN
APOSOR55422-1G APOSOR55422-250MG
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline
Formuła: C₆H₄BrIN₂O₂
MW: 342.917 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31619569
Numer CAS: 2091791-61-4