Drukuj
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55383-1G OR55383-250MG OR55383-5G
APOSOR55383-1GEA 3480 PLN
APOSOR55383-1G APOSOR55383-250MG APOSOR55383-5G
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrClIO₂
MW: 361.359 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31619567
Numer CAS: 2091247-87-7