Drukuj
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: {4-[(Prop-2-yl)oxy]benzene-1,3-diyl}diboronic acid, 4-[(Prop-2-yl)oxy]benzene-1,3-diboronic acid
OR5537-1G OR5537-5G
APOSOR5537-1GEA 110 PLN
APOSOR5537-1G APOSOR5537-5G
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid
Formuła: C₉H₁₄B₂O₅
Temp. topnienia: 104…108 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115638
Numer CAS: 850568-40-0