Drukuj
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55348-250MG OR55348-1G OR55348-5G
APOSOR55348-250MGEA 110 PLN
APOSOR55348-250MG APOSOR55348-1G APOSOR55348-5G
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone
Formuła: C₈H₆BrIO
Temp. topnienia: 79…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18391612
Numer CAS: 919124-08-6