Drukuj
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine
OR55345-100MG OR55345-250MG
APOSOR55345-100MGEA 4180 PLN
APOSOR55345-100MG APOSOR55345-250MG
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine 95%
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine
Formuła: C₈H₄BrClN₂
MW: 243.488 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18253968
Numer CAS: 1176470-56-6