Drukuj
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55334-250MG OR55334-1G
APOSOR55334-250MGEA 1100 PLN
APOSOR55334-250MG APOSOR55334-1G
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride
Formuła: C₈H₃BrClNO₃
Temp. topnienia: 273 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31002307
Numer CAS: 943138-45-2