Drukuj
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR55315-1G OR55315-5G
APOSOR55315-1GEA 1130 PLN
APOSOR55315-1G APOSOR55315-5G
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate 98%
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate
Formuła: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00157184
Numer CAS: 34040-63-6