Drukuj
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55304-1G OR55304-250MG
APOSOR55304-1GEA 1310 PLN
APOSOR55304-1G APOSOR55304-250MG
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine
Formuła: C₈H₁₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 75 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11934676
Numer CAS: 20207-13-0