Drukuj
N-Isopropylglycine, N-BOC protected
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-N-Isopropylamino-acetic acid, 2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl-propan-2-ylamino]acetic acid
OR55269-1G OR55269-5G
APOSOR55269-1GEA 899 PLN
APOSOR55269-1G APOSOR55269-5G
N-Isopropylglycine, N-BOC protected
N-Isopropylglycine, N-BOC protected
Formuła: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.262 g/mol
Temp. topnienia: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689645
Numer CAS: 154509-63-4