Drukuj
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55243-1G OR55243-25G OR55243-5G
APOSOR55243-1GEA 569 PLN
APOSOR55243-1G APOSOR55243-25G APOSOR55243-5G
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid 98%
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₃N₃O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09031748
Numer CAS: 691363-08-3