Drukuj
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55209-1G OR55209-5G
APOSOR55209-1GEA 1410 PLN
APOSOR55209-1G APOSOR55209-5G
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formuła: C₆H₁₂N₂·2BrH
Temp. topnienia: 220…225 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01863510
Numer CAS: 125224-62-6