Drukuj
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55208-1G OR55208-5G OR55208-25G
APOSOR55208-1GEA 110 PLN
APOSOR55208-1G APOSOR55208-5G APOSOR55208-25G
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formuła: C₅H₇N₃O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00464263
Numer CAS: 3920-38-5