Drukuj
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 8-Aminoquinoline-7-carbaldehyde
OR55179-1G OR55179-250MG
APOSOR55179-1GEA 1480 PLN
APOSOR55179-1G APOSOR55179-250MG
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Formuła: C₁₀H₈N₂O
Temp. topnienia: 85…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11110554
Numer CAS: 158753-17-4