Drukuj
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55158-1G OR55158-5G
APOSOR55158-1GEA 174 PLN
APOSOR55158-1G APOSOR55158-5G
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate
Formuła: C₉H₇NO₅
Temp. Wrzenia: 354 °C
Temp. Zapłonu: 173 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD14706049
Numer CAS: 138229-59-1