Drukuj
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Iodopyridine-2,6-dicarboxylic acid diethyl ester
OR55111-1G OR55111-250MG
APOSOR55111-1GEA 1910 PLN
APOSOR55111-1G APOSOR55111-250MG
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate 98+%
Diethyl 4-iodopyridine-2,6-dicarboxylate
Formuła: C₁₁H₁₂INO₄
MW: 349.122 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11042539
Numer CAS: 120491-90-9