Drukuj
Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR55107-1G OR55107-250MG
APOSOR55107-1GEA 1810 PLN
APOSOR55107-1G APOSOR55107-250MG
Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Pyrrolidine-3-carbonitrile
Formuła: C₅H₈N₂
Temp. Wrzenia: 208 °C (760 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658510
Numer CAS: 10603-53-9
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III