Drukuj
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR55092-1G OR55092-5G
APOSOR55092-1GEA 598 PLN
APOSOR55092-1G APOSOR55092-5G
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formuła: C₅H₄Cl₂N₂S
Temp. topnienia: 105…106 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD22199809
Numer CAS: 7401-98-1