Drukuj
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR55091-250MG OR55091-1G
APOSOR55091-250MGEA 524 PLN
APOSOR55091-250MG APOSOR55091-1G
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline 98%
3-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline
Formuła: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250.113 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17392822
Numer CAS: 62606-00-2